Merck
238082
Sigma-Aldrich
4-Butoxybenzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3OC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
densidad
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
CCCCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-3-8-13-11-6-4-10(9-12)5-7-11/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3
Clave InChI
XHWMNHADTZZHGI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Kinetic constant for the inhibition of the diphenolase activity of mushroom tyrosinase by 4-butoxybenzaldehyde has been evaluated.
Aplicación
4-Butoxybenzaldehyde has been used in the synthesis of:
  • 6-amino-4-(4-butoxyphenyl)-3,5-dicyanopyridine-2(1H)-thione
  • 16-(p-butoxybenzylidene)androsta-1,4-diene-3,17-dione via condensation reaction with androsta-1,4-diene-3,17-dione
Información legal
Darkens in storage with no loss in purity
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)