238007
Potassium hexafluoroantimonate(V)
99%
Sinónimos:
Potassium antimony fluoride, Potassium hexafluorostibanuide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: antimony
bp
1505 °C/1 atm (lit.)
mp
846 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.K.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
Clave InChI
LQKKGPUEJBHVHZ-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.