Merck
233315
Sigma-Aldrich
Acetic acid-d4
≥99.9 atom % D
Sinónimos:
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CO2D
Número de CAS:
Peso molecular:
64.08
Beilstein:
1748971
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
2.07 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
11.4 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
≥99.9 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
800 °F
lim. expl.
16 %
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.0500% water
water
índice de refracción
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
densidad
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Descripción general
Acetic acid-d4 is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Aplicación
Acetic acid-d4 may be used in the synthesis of deuterated (7E,9Z)-CLA (conjugated linoleic acid)[1] and Pr(CD3COO)3.D2O (deuterium analog of praseodymium (III) acetate hydrate).[2]
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Reaction of 13N produced by recoil deuterons in pile-irradiated acetic acid-d4 and malonic acid-d4.
Sensui Y, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 118(1), 23-31 (1987)
Synthesis and spectroscopic properties of praseodymium (III) acetate hydrate
Hehlen MP, et al
Inorganic Chemistry, 30(10), 2273-2277 (1991)
Dissociation of Acetic Acid-d4 in Deuterium Oxide from 5 to 50? and Related Isotope Effects.
Paabo M, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 70(7), 2073-2077 (1966)
Stereocontrolled synthesis of (7E, 9Z)-[9, 10-2H]-conjugated linoleic acid.
Broustal G and Loreau O.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 47(12), 875-880 (2004)
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)