232416
Chlorosuccinic acid
96%
Sinónimos:
2-Chlorobutanedioic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
impurities
4% fumaric acid
mp
150-153 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C4H5ClO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
QEGKXSHUKXMDRW-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)