219347
3′-Fluoroacetophenone
99%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
138.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
bp
81 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
Clave InChI
HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Bioreduction of 3′-fluoroacetophenone by cells of Aspergillus terreus in phosphate buffer solution-glycerol has been reported.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Improving the enantioselective bioreduction of aromatic ketones mediated by Aspergillus terreus and Rhizopus oryzae: the role of glycerol as a co-solvent.
Andrade LH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(13), 1521-1525 (2009)