209872
4-tert-Butyl-N,N-dimethylaniline
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
250-253 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H19N/c1-12(2,3)10-6-8-11(9-7-10)13(4)5/h6-9H,1-5H3
InChI key
SJDILFZCXQHCRB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?