201332
Zincon sodium salt
Dye content ≥75 %
Sinónimos:
2-Carboxy-2′-hydroxy-5′-sulfoformazyl-benzene sodium salt, 2-[5-(2-Hydroxy-5-sulfophenyl)-3-phenyl-1-formazyl]benzoic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
form
powder
composition
Dye content, ≥75%
technique(s)
titration: suitable
mp
250 °C
solubility
0.1 M NaOH: 1 mg/mL
λmax
523 nm
ε (extinction coefficient)
≥10000 at 489-495 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OC(=O)c1ccccc1\N=N\C(=N\Nc2cc(ccc2O)S([O-])(=O)=O)c3ccccc3
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?