197734
Trimethyl(phenyl)silane
99%
Sinónimos:
(Trimethylsilyl)benzene, Phenyltrimethylsilane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?