Merck
196533
Sigma-Aldrich
1,3-Benzenedimethanol
98%
Sinónimos:
m-Xylene-α,α′-diol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(CH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
154-159 °C/13 mmHg (lit.)
mp
56-60 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
Clave InChI
YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
1,3-Benzenedimethanol was used in the synthesis of a series of cross-linked poly(orthocarbonate)s. It was also used in the synthesis of mixed-tethered system, required for the preparation of e-edge-[60]fullerenylmethanodihydropyrrole adduct.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cross-linked poly (orthocarbonate) s as organic solvent sorbents.
Sonmez HB and Wudl F.
Macromolecules, 38(5), 1623-1626 (2005)
Regioselective Synthesis of Novel e-Edge-[60] fullerenylmethanodihydropyrroles and 1, 2-Dihydromethano [60] fullerenes.
Chaker L, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(24), 5158-5162 (2005)