195421
10,11-Dihydrocarbamazepine
99%
Sinónimos:
10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
205-210 °C (lit.)
solubilidad
dichloromethane: soluble 2.5%, clear, colorless
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
Clave InChI
PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?