191531
4-tert-Butylbenzyl chloride
99%
Sinónimos:
1-Chloromethyl-4-tert-butylbenzene, 4-(tert-Butyl)-α-chlorotoluene
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
bp
101-105 °C/7 mmHg (lit.)
density
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C11H15Cl/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI key
WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?