188174
(+)-4-Cholesten-3-one
98%
Sinónimos:
3-Keto-4-cholestene, 3-Oxo-4-cholestene, 4-Cholesten-3-one
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]23/D +91.0°, c = 2 in chloroform
mp
79-81 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC3)(C)C(CC2)=CC3=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
NYOXRYYXRWJDKP-GYKMGIIDSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?