186384
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate salt
98%
Sinónimos:
4-(Dimethylamino)aniline sulfate salt, 4-Amino-N,N-dimethylaniline sulfate salt, DMPPDA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
495 °C (lit.)
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow or pink
grupo funcional
amine
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;1-5(2,3)4/h3-6H,9H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- to investigate the role of H2S in cardioprotection induced by ischemic preconditioning in rat heart[1]
- in spectrophotometric determination of gold(III) in gold-pharmaceuticals such as sodium aurothimaleate and auranofin[2]
- to investigate colonic tissue H2S production using the acetate trapping assay system[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?