Merck
182214
Sigma-Aldrich
Poly(methyl acrylate) solution
average Mw ~40,000 by GPC
Sinónimos:
Acrylic acid methyl ester polymer, Methyl acrylate homopolymer
About This Item
Fórmula lineal:
(C4H6O2)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
densidad de vapor
>1 (vs air)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
~896 °F
mol peso
average Mw ~40,000 by GPC
concentración
~40 wt. % (in toluene)
índice de refracción
n20/D 1.494
temperatura de transición
Tg 9 °C
densidad
1.22 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
Clave InChI
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
PMA/methylamine borane (MeAB) composites, prepared by solution blending process finds uses as a hydrogen storage material with better dehydrogenation property compared to MeAB.
Otras notas
Unit weight does not include weight of solvent.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Zanhua Liu et al.
Inflammation, 39(3), 1090-1098 (2016-04-05)
Epilepsy, which affects about 1 % of the population worldwide, leads to poor prognosis and increased morbidity. However, effective drugs providing satisfactory control on seizure relapse were rare, which encouraged more etiological studies. Whether inflammation is one of key events underlying
Decreasing the thermal dehydrogenation temperature of methylamine borane (MeAB) by mixing with poly (methyl acrylate)(PMA).
Yang Z, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 37(9), 7638-7644 (2012)
A soft hydrogen storage material: poly(methyl acrylate)-confined ammonia borane with controllable dehydrogenation.
Jianzhi Zhao et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(3), 394-397 (2010-03-11)