179779
2-Acetylcyclopentanone
98%
Sinónimos:
α-Acetylcyclopentanone, 2-Acetyl-1-cyclopentanone
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
72-75 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5(8)6-3-2-4-7(6)9/h6H,2-4H2,1H3
InChI key
OSWDNIFICGLKEE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
161.6 °F
flash_point_c
72 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?