176672
Methyl formate-d
99 atom % D
Sinónimos:
Methyl deuterioformate
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
9.34 psi ( 20 °C)
Quality Level
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.3435 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
-100 °C (lit.)
density
0.990 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2D
InChI key
TZIHFWKZFHZASV-VMNATFBRSA-N
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
-25.6 °F - closed cup
flash_point_c
-32 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?