Merck
175544
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(Cl)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
235.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
154-156 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
FGERXQWKKIVFQG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid was used to evaluate the homogeneity of organic powder.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of C: H: O: N ratios in solid organic compounds by laser-induced plasma spectroscopy.
Tran M, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 16(6), 628-632 (2001)