Merck
172472
Sigma-Aldrich
Miristato de isopropilo
98%
Sinónimos:
Tetradecanoato de isopropilo, Éster isopropílico del ácido mirístico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
270.45
Beilstein:
1781127
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39022421
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp
~3 °C (lit.)
densidad
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
Clave InChI
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El IPM es un éster de ácidos grasos que puede producirse mediante la esterificación del alcohol isopropílico y el ácido mirístico.
Aplicación
El miristato de isopropilo se utiliza como fase oleosa en la preparación de formulaciones. También se utilizó como disolvente de tacrolimus (FK506) tipo aceite/agua.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Punto de inflamabilidad (°F)
>302.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 150 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Neslihan Ustündağ Okur et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 62(2), 135-143 (2014-02-05)
Naproxen (Np) is an example of a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) commonly used for the reduction of pain and inflammation. In order to develop an alternative formulation for the topical administration of Np, microemulsions were evaluated as delivery vehicles. Four
Timothy S McClintock et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(47), 15669-15678 (2014-11-21)
Our understanding of mammalian olfactory coding has been impeded by the paucity of information about the odorant receptors (ORs) that respond to a given odorant ligand in awake, freely behaving animals. Identifying the ORs that respond in vivo to a
Green synthesis of isopropyl myristate in novel single phase medium Part I: Batch optimization studies
Vadgama R, et al.
Biotechnology reports (Amsterdam, Netherlands), 8, 133-137 (2015)
Masayuki Yamanaka et al.
International journal of pharmaceutics, 464(1-2), 19-26 (2014-01-25)
We developed an oil/water-type tacrolimus (FK506) cream formulation as an alternative to Protopic ointment for atopic dermatitis treatment. We determined the effects of solvents used in topical preparations on FK506 solubility and stability, and evaluated FK506 transdermal absorption into rat
Santiago Delgado-Tirado et al.
Scientific reports, 10(1), 20554-20554 (2020-12-02)
Proliferative vitreoretinopathy (PVR) is the leading cause of retinal detachment surgery failure. Despite significant advances in vitreoretinal surgery, it still remains without an effective prophylactic or therapeutic medical treatment. After ocular injury or retinal detachment, misplaced retinal cells undergo epithelial