171824
DL-Proline
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinónimos:
(±)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
product name
DL-Proline, ReagentPlus®, 99%
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
208 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)C1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.