Merck
166650
Sigma-Aldrich
Hexanenitrile
98%
Sinónimos:
1-Cyanopentane, Capronitrile, n-Amyl cyanide, n-Capronitrile, n-Pentyl cyanide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
97.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
161-164 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
densidad
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC#N
InChI
1S/C6H11N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5H2,1H3
Clave InChI
AILKHAQXUAOOFU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Christopher A Simoneau et al.
Nature protocols, 3(8), 1249-1252 (2008-08-21)
This protocol describes a three-component approach to multiply-substituted indoles from nitriles, organometallic reagents and arylhydrazine hydrochloride salts. The condensation of organolithium or Grignard reagents with nitriles produces metalloimines, which under acidic conditions and in the presence of arylhydrazines lead to
Methods of cell lysis and effect of detergents for the recovery of nitrile metabolizing enzyme from< i> Amycolatopsis</i> sp. IITR215.
Babu V and Choudhury B.
Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 11(2), 117-122 (2013)
Qi Zhou et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(41), 11454-11463 (2019-09-19)
Commercial fragrant rapeseed oil (CFRO), from roasted and hot-pressed seeds, is enjoyed in China for its unique aroma. However, the characteristic of aroma-active compounds in CFRO is still unclear. In this study, a new odor monolithic material sorptive extraction method