157945
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Sinónimos:
5-(Triphenylphosphonio)pentanoic acid bromide, Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide, NSC 147756
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
204-207 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phosphine
cadena SMILES
[Br-].OC(=O)CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
Clave InChI
MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Used as a platform for delivery of pro-apoptotic peptides into the mitochondria of tumor cells
Reactant for preparation of:
- Ring skeletons via ring closing metathesis and double bond migration ring closing metathesis reactions
- Methyl alkenyl quinolones as antimycobacterial agents
- Prostaglandins and their drug analogs via Gold-catalyzed Meyer-Schuster rearrangement
- Diphenylmethylpiperazines as N-type calcium channel blockers as potential therapeutic agents
- Folate receptor-specific glycinamide ribonucleotide formyltransferase (GARFTase) inhibitors with antitumor activity
- Cycloalkylidene alkanols with antileishmanial activity, via Wittig reaction
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)