157457
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
98%
Sinónimos:
3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,5-Di-t-butyl-o-quinone, 3,5-Di-tert-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-Di-tert-butyl-o-quinone, 3,5-Di-tert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, 3,5-Di-tert-butylquinone, 3,5-Ditert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, 4,6-Di-tert-butyl-1,2-benzoquinone, 4,6-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)11(15)8-9/h7-8H,1-6H3
InChI key
NOUZOVBGCDDMSX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)