15381
Boc-Asn-OH
≥98.5% (T)
Sinónimos:
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-asparagine, Boc-L-asparagine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.5% (T)
optical activity
[α]20/D −7.8±0.5°, c = 2% in DMF
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
ign. residue
≤0.2%
mp
175 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/t5-/m0/s1
InChI key
FYYSQDHBALBGHX-YFKPBYRVSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?