149012
Dimethyl suberate
99%
Sinónimos:
Octanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H18O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8-10(12)14-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl suberate was used in the preparation of [8-2H2] and [7-2H2]oleates.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Synthesis of [11-2H2], [8-2H2], [7-2H2], [6-2H2], [5-2H2], [4-2H2] and [3-2H2] cis-9-octadecenoates.
Chemistry and Physics of Lipids, 25(3), 225-235 (1979)