14889
2,2′-(4-Methylphenylimino)diethanol
≥97.0% (NT)
Sinónimos:
2,2′-(p-Tolylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-toluidine, N-(p-Tolyl)diethanolamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (NT)
Formulario
solid
bp
338-340 °C (lit.)
mp
49-53 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C11H17NO2/c1-10-2-4-11(5-3-10)12(6-8-13)7-9-14/h2-5,13-14H,6-9H2,1H3
Clave InChI
JUVSRZCUMWZBFK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Precaución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?