144509
N-Phenylanthranilic acid
98%
Sinónimos:
2-(Phenylamino)benzoic acid, Diphenylamine-2-carboxylic acid, DpC
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182-185 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,(H,15,16)
InChI key
ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TTR(7276)
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?