143936
Propionamide
97%
Sinónimos:
Propanamide, Propylamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
bp
213 °C (lit.)
mp
76-79 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: freely soluble
densidad
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
CCC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Clave InChI
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)