143820
2,4,4-Trimethyl-2-pentene
99%
Sinónimos:
β-Diisobutylene
About This Item
Productos recomendados
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
83 mmHg ( 37.7 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
586 °F
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp
−106.3-−106 °C (lit.)
density
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C(C)=C\C(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h6H,1-5H3
InChI key
LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?