138150
2,3-Dimethylbenzoic acid
98%
Sinónimos:
vic.-o-Xylylic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
mp
144-146 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cccc(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
RIZUCYSQUWMQLX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?