132683
2-Bromostyrene
contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
Sinónimos:
o -Bromovinylbenzene, Styrene, o -bromo
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
contiene
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.592 (lit.)
bp
102-104 °C/22 mmHg (lit.)
densidad
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
Clave InChI
SSZOCHFYWWVSAI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?