Merck
129860
Sigma-Aldrich
2-Methylglutaric acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH2CH2CH(CH3)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
1723219
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
bp
214-215 °C/22 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Methylglutaric acid was used in the preparation of acetic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T A Scott
The Biochemical journal, 102(1), 87-93 (1967-01-01)
A chemical degradation scheme is reported, which permits the measurement of the radioactivity of each carbon atom of nicotinic acid. Nicotinic acid is decarboxylated by heating with copper chromite to give carbon dioxide (C-7) and pyridine. The pyridine is converted
Laura Akbal et al.
Journal of chromatography. A, 1609, 460449-460449 (2019-08-25)
The application of supercritical fluid chromatography with mass spectrometric (MS) detection (SFC-MS) was compared towards generic reversed phase liquid chromatography (RPLC) and hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) for the analysis of urine with regards of ionization performance and analyte identification.