123544
3-Butoxypropylamine
99%
Sinónimos:
γ-Butoxypropylamine, 3-(Butyloxy)propylamine, 3-(n-Butoxy)propylamine, 3-Aminopropyl butyl ether, 3-Butoxy-1-propanamine, 3-Butoxypropanamine, 3-Butyloxy-1-propylamine
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
169-170 °C/756 mmHg (lit.)
density
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCOCCCN
InChI
1S/C7H17NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8/h2-8H2,1H3
InChI key
LPUBRQWGZPPVBS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
145.4 °F - closed cup
flash_point_c
63 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?