121193
4,4′-Trimethylenedipyridine
98%
Sinónimos:
1,3-Bis(4-pyridyl)propane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
57-60 °C (lit.)
SMILES string
C(Cc1ccncc1)Cc2ccncc2
InChI
1S/C13H14N2/c1(2-12-4-8-14-9-5-12)3-13-6-10-15-11-7-13/h4-11H,1-3H2
InChI key
OGNCVVRIKNGJHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?