117552
o-Tolualdehyde
97%
Sinónimos:
2-Methylbenzaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
contiene
0.1% Hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.546 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
densidad
1.039 g/mL at 20 °C
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6H,1H3
Clave InChI
BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde