11584
(−)-Terpinen-4-ol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, (R)-p-Menth-1-en-4-ol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D -25±6°, neat
optical purity
enantiomeric ratio: ~2:1
refractive index
n20/D 1.479
density
0.934 g/mL at 20 °C
SMILES string
CC(C)[C@@]1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
WRYLYDPHFGVWKC-JTQLQIEISA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?