Merck
11270
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid magnesium salt tetrahydrate
≥98.0%
Sinónimos:
Magnesium DL-aspartate
About This Item
Fórmula lineal:
[HOOCCH(NH2)CH2COO]2Mg · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
360.56
Beilstein/REAXYS Number:
6029702
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
DL-Aspartic acid magnesium salt tetrahydrate, ≥98.0%
assay
≥98.0%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(CC(N)C([O-])=O)=O.[Mg+2].C
InChI
1S/C4H7NO4.CH4.Mg/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H4;/q;;+2/p-1
InChI key
YKAKEEZZQUOYRV-UHFFFAOYSA-M
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1