110108
cis-Pinonic acid
98%
Sinónimos:
cis-3-Acetyl-2,2-dimethylcyclobutaneacetic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
mp
104-107 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(=O)[C@@H]1C[C@H](CC(O)=O)C1(C)C
InChI
1S/C10H16O3/c1-6(11)8-4-7(5-9(12)13)10(8,2)3/h7-8H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8+/m1/s1
InChI key
SIZDUQQDBXJXLQ-SFYZADRCSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)