109266
Aminoguanidine bicarbonate
97%
Sinónimos:
Aminoguanidine hydrogencarbonate, Guanylhydrazine hydrogencarbonate
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
170-172 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble 2.7 g/L at 20 °C
H2O: soluble 3.3 g/L at 30 °C
functional group
amine
hydrazine
SMILES string
OC(O)=O.NNC(N)=N
InChI
1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
InChI key
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?