105473
meso-2,3-Dibromosuccinic acid
98%
Sinónimos:
meso -Dibromosuccinic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
288-290 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2+
InChI key
FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?