Merck
101575
Sigma-Aldrich
α-D-Cellobiose octaacetate
98%
Sinónimos:
D(+)-Cellobiose octaacetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H38O19
Número de CAS:
Peso molecular:
678.59
Beilstein/REAXYS Number:
79280
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
optical activity
[α]20/D +40°, c = 6 in chloroform
mp
224-226 °C (lit.)
SMILES string
CC=O.[*]OCC1O[C@@H](O[C@@H]2C(CO[*])O[C@H](O[*])[C@H](O[*])C2O[*])[C@@H](O[*])C(O[*])[C@@H]1O[*]
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25-,26-,27+,28+/m1/s1
InChI key
WOTQVEKSRLZRSX-AXXYRMHMSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)