100161
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
≥97%
Quality Level
assay
≥97%
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
density
2.238 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(Br)c(Br)c1F
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI key
IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?