Descubrimiento de compuestos candidatos
Una vez identificada y validada una proteína diana implicada en una enfermedad, se realiza un cribado de compuestos para determinar cómo interactúan las moléculas pequeñas con esa proteína específica, activándola o inhibiéndola, para la identificación de los compuestos candidatos en el descubrimiento de fármacos.
Categorías destacadas
Nos enorgullece ofrecer una cartera completa de unidades estructurales heterocíclicas, una de las familias de fragmentos moleculares más grande y diversa utilizada en síntesis orgánica.
Encuentre los componentes básicos necesarios para impulsar su investigación en nuestra cartera de unidades estructurales orgánicas. Alquenos, alcanos, alquinos, arenos, alenos, ¡y más!
Compre en nuestra diversa cartera de heterociclos halogenados para utilizar en una amplia variedad de protocolos sintéticos, como las metodologías de litiación y acoplamiento cruzado catalizado por paladio.
Con una amplia oferta de unidades estructurales fluoradas, como los sustituyentes trifluorometilo, difluorometilo, triflato y pentafluorosulfanilo para su kit de herramientas, facilitamos aún más el descubrimiento de sus dianas.
Para acelerar el descubrimiento de candidatos y, por consiguiente, la tasa de descubrimiento de fármacos, es esencial disponer de tecnologías de cribado rápidas y eficientes. El cribado de alto rendimiento (HTS) aprovecha la automatización y la robótica para el análisis rápido de grandes quimiotecas con el fin de detectar en última instancia los compuestos más adecuados para continuar como candidatos a fármacos. El cribado de bibliotecas codificadas por ADN (DEL) permite la conjugación en masa de moléculas pequeñas con fragmentos cortos de ADN, de modo que se pueda examinar simultáneamente la actividad y el funcionamiento deseados de un mayor número de moléculas. En el cribado de diseño de fármacos sobre la base de su estructura, se predicen estructuras tridimensionales de los compuestos utilizando técnicas in silico donde se acoplan quimiotecas enteras a los sitios de unión y se evalúan la afinidad estérica y electrostática entre los compuestos y la diana proteica. Los compuestos mejor clasificados pasan entonces a los ensayos biológicos.
En la investigación para generación de candidatos (hit-to-lead o H2L) se evalúan las propiedades farmacodinámicas, fisioquímicas y farmacocinéticas de las moléculas con actividad in vitro, o activos, para identificar cabezas de serie que luego se optimizan y analizan como posibles candidatos para el desarrollo de fármacos.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Unprecedented access to large library drug discovery, Dynamic Library technology offers more reliable results than classical DEL approaches, library members selected for MedChem relevance, high chemical diversity, suitable for a number of targets
- We offer a wide variety of labeled bioactive compounds including steroids, vitamins, and their metabolites.
- MyriaScreen Diversity Collection of drug-like screening compounds
- DNA encoded libraries (DELs) offer a paradigm shift in drug discovery by leveraging molecular biology and high-throughput screening. DELs offer a full high-throughput screening library in one vial. Along with our DEL data package, machine learning and AI can be utilized to determine even more information on targets.
- Ver todo (4)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]