Merck
Medios para cultivo vegetal
Medios de cultivo vegetal para el cultivo de células, tejidos y órganos vegetales.
Los tejidos vegetales en crecimiento en el laboratorio pueden abarcar cultivo de semillas, meristemos, callos y brotes, y requieren medios especializados para cultivo vegetal. Los medios Murashige y Skoog (también llamados medios MS, MSO o MS0) y el medio de Gamborg B5 son dos de las formulaciones de medios más esenciales utilizadas para cultivar plantas. Estos medios contienen todos los micronutrientes y macronutrientes, vitaminas, suplementos orgánicos y reguladores del crecimiento vegetal necesarios para el crecimiento y la multiplicación in vitro de células, tejidos y órganos vegetales. Para aplicaciones que requieren formulaciones más personalizadas, ofrecemos una completa selección de mezclas salinas basales, disoluciones vitamínicas y suplementos.  
Murashige y Skoog (medios MS)
Gran parte del cultivo de tejidos vegetales para investigación y biotecnología sigue dependiendo de los medios descritos hace más de 50 años por Murashige y Skoog. Sus medios epónimos Murashige y Skoog, o medios MS, constituyen los medios de cultivo vegetal más utilizados y están disponibles como mezclas salinas basales o medios que contienen compuestos orgánicos. 
Al margen del formato, los medios MS están compuestos por micronutrientes y macronutrientes, además de nutrientes como los azúcares, las vitaminas y los reguladores del crecimiento. Pueden combinarse a medida diferentes componentes de los medios MS para crear la formulación adecuada para cada tipo de célula o de tejido vegetal.
El medio B5 de Gamborg
El medio B5 de Gamborg es un medio de cultivo optimizado para el cultivo in vitro de células, tejidos y órganos vegetales. Contiene una mezcla de sales inorgánicas, vitaminas y carbohidratos. Ofrecemos el medio B5 de Gamborg con mínimos compuestos orgánicos, la mezcla de vitaminas de Gamborg y la mezcla salina basal B5 de Gamborg.
Medio de cultivo de orquídeas Phytamax™
El medio para multiplicación de orquídeas Phytamax™ y el medio de mantenimiento de orquídeas Phytamax™ se utilizan para cultivar, propagar y replantar el tallo de las orquídeas. Los medios de cultivo de orquídeas Phytamax™ están disponibles con o sin carbón activado, y con carbón y polvo de plátano.