1724521
USP
Zidovudine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
3′-Chloro-3′-deoxythymidine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
zidovudine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1)[n]2[c]([nH][c](c(c2)C)=O)=O)CO
InChI
1S/C10H13ClN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Clave InChI
KQVJDKGDGLWBQT-XLPZGREQSA-N
Descripción general
Aplicación
- Zidovudine
- Zidovudine Oral Solution
- Zidovudine Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)