1670502
USP
Tolmetin sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Tolmetin sodium salt dihydrate, 1-Methyl-5-(p-toluoyl)pyrrole-2-acetic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tolmetin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(CC([O-])=O)n2C
InChI
1S/C15H15NO3.Na.2H2O/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(19)13-8-7-12(16(13)2)9-14(17)18;;;/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Clave InChI
QQILXENAYPUNEA-UHFFFAOYSA-M
Información sobre el gen
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also, for use with USP monographs such as:
- Tolmetin Sodium Capsules
- Tolmetin Sodium Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)