1643485
USP
Terazosin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1,4-Bis(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)piperazine dihydrochloride, 2,2′-(1,4-Piperazinediyl)bis[6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
terazosin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
NC1=NC(N2CCN(C3=NC(N)=C(C=C(OC)C(OC)=C4)C4=N3)CC2)=NC5=C1C=C(OC)C(OC)=C5.Cl.Cl
InChI
1S/C24H28N8O4.2ClH/c1-33-17-9-13-15(11-19(17)35-3)27-23(29-21(13)25)31-5-7-32(8-6-31)24-28-16-12-20(36-4)18(34-2)10-14(16)22(26)30-24;;/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30);2*1H
Clave InChI
SDPHRGYPGDUGEQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)