Documentos clave
1605034
USP
Roflumilast Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)-4-(difluoromethoxy)-3-hydroxybenzamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8Cl2F2N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
349.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
familia API
roflumilast
envase
pkg of 30 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)Oc1c(cc(cc1)C(=O)N=[c]2c(c[nH]cc2Cl)Cl)O
InChI
1S/C13H8Cl2F2N2O3/c14-7-4-18-5-8(15)11(7)19-12(21)6-1-2-10(9(20)3-6)22-13(16)17/h1-5,13,20H,(H,18,19,21)
Clave InChI
GZHTYXYJBZYTEV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)