1601340
USP
Acetonitrilo solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Acetonitrile solution
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
fabricante / nombre comercial
USP
densidad
0.782 g/mL at 25 °C
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)