1563320
USP
Probucol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
3,3′,5,5′-Tetra-tert-butyl-4,4‘-diphenoquinone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
probucol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O=[c]1c(c[c](cc1C(C)(C)C)=[c]2cc([c](c(c2)C(C)(C)C)=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H40O2/c1-25(2,3)19-13-17(14-20(23(19)29)26(4,5)6)18-15-21(27(7,8)9)24(30)22(16-18)28(10,11)12/h13-16H,1-12H3
Clave InChI
GQIGHOCYKUBBOE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)