1561019
USP
Prilocaine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
o-Toluidine hydrochloride, 2-Methylaniline hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
prilocaine
fabricante / nombre comercial
USP
mp
215-217 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cl.Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H
Clave InChI
OGVXWEOZQMAAIM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Prilocaine
- Prilocaine Hydrochloride
- Prilocaine Hydrochloride Injection
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)